Läs mer
2,6-Dichloro-3-cyanopyridine, 97%
Produktkod. 15440199
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440199 1 g 1g
15460199 250 mg 250mg
15450199 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63480.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40381-90-6 | C6H2Cl2N2 | 172.996 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40381-90-6
Molekylformel C6H2Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 172.996
MDL-nummer MFCD03411341
InChI-nyckel LFCADBSUDWERJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloronicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyanopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-nicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloropyridine-3-carbonitrile, pubchem14370, acmc-20a0s7, ksc495i4d, 3-cyano-2,6-dichloropyridine
PubChem CID 12605538
IUPAC-namn 2,6-diklorpyridin-3-karbonitril
LEDER C1=CC(=NC(=C1C#N)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
Smältpunkt 121°C to 125°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 173
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dichloro-3-pyridinecarbonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.