Läs mer
2,6-diklor-3-jodpyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15461529
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461529 5 g 5g
15451529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15461529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64366.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar Det används som farmaceutiskt råmaterial och intermediär
.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara mörkt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148493-37-2
Molekylformel C5H2Cl2IN
Molekylvikt (g/mol) 273.882
MDL-nummer MFCD03094686
InChI-nyckel DPCQIHCGMIPSQV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736002
IUPAC-namn 2,6-diklor-3-jodpyridin
LEDER C1=CC(=NC(=C1I)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-3-iodopyridine
Smältpunkt 74°C to 79°C
Färg Vitt till brunt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 6135696
Känslighet Light sensitive
Synonym 2,6-dichloro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-iodo, zlchem 993, acmc-20aihk, pubchem14239, tpc-py080, 2,6-dichloro-3-iodo pyridine, pyridine,2,6-dichloro-3-iodo, 2,6-dichloro-3-iodopyridine
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 273.88
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver