Läs mer
2,6-Dichloro-3-methylpyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15477778
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477778 1 g 1g
15487778 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61271.03
Request Bulk or Custom Format
2,6-Dikloro-3-metylpyridin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2,6-Dikloro-3-metylpyridin är en viktig råvara och intermediär
som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58584-94-4
Molekylformel C6H5Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 162.01
MDL-nummer MFCD00137847
InChI-nyckel KNIKCOPEHZTQJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-methyl-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-methyl, pubchem24157, 2,6-dichloro-3-picoline, acmc-1b02p, ksc608k6n, pyridine,2,6-dichloro-3-methyl, 2,6-bis chloranyl-3-methyl-pyridine, 2,6-dichloro-5-methylpyridine
PubChem CID 817088
IUPAC-namn 2,6-diklor-3-metylpyridin
LEDER CC1=C(Cl)N=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-3-methylpyridine
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 162.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.