Läs mer
2,6-Dichloro-3-nitropyridine, 90%, Tech.
Produktkod. 10289443 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10289443 250 g Glasflaska 250g
10753381 10 g Glasflaska 10g
10114350 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10289443 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 186002500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16013-85-7 | C5H2Cl2N2O2 | 192.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16013-85-7
Molekylformel C5H2Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 192.99
MDL-nummer MFCD00006234
InChI-nyckel SHCWQWRTKPNTEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-nitro-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-nitro, 3-nitro-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-nitro pyridine, zlchem 223, pubchem9234, acmc-209dko, 2,6-dichloronitropyridine, dichloronitropyridine, ksc174q3n
PubChem CID 85239
IUPAC-namn 2,6-diklor-3-nitropyridin
LEDER C1=CC(=NC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloro-3-nitropyridine
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 58°C to 68°C
Färg Färglös till gul
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl2(C5H2N)NO2
Kvantitet 250 g
Formel vikt 192.99
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.