Läs mer
2,6-diklor-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11434787
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434787 250 g 250g
11414787 10 g 10g
11424787 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21255.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16013-85-7 | C5H2Cl2N2O2 | 192.983 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16013-85-7
Molekylformel C5H2Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 192.983
MDL-nummer MFCD00006234
InChI-nyckel SHCWQWRTKPNTEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-nitro-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-nitro, 3-nitro-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-nitro pyridine, zlchem 223, pubchem9234, acmc-209dko, 2,6-dichloronitropyridine, dichloronitropyridine, ksc174q3n
PubChem CID 85239
IUPAC-namn 2,6-diklor-3-nitropyridin
LEDER C1=CC(=NC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Smältpunkt 62°C to 65°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 250 g
Formel vikt 192.99
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.