Läs mer
2,6-diklor-3-nitrotoluen, 99 %
Produktkod. 11498877
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498877 10 g 10g
11404070 5 g 5g
11408887 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20520.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 29682-46-0 | C7H5Cl2NO2 | 206,02 g/mol
2,6-Dikloro-3-nitrotoluen, används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,6-Dichloro-3-nitrotoluene, används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29682-46-0
Molekylformel C7H5Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 206.02
MDL-nummer MFCD00024185
InChI-nyckel WBNZUUIFTPNYRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-nitrotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl-4-nitro, 2,4-dichloro-3-methylnitrobenzene, pubchem4540, acmc-209hao, ksc495g5p, wbnzuuiftpnyrn-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-3-methyl-1-nitrobenzene, 1,3-dichloro-2-methyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 97155
IUPAC-namn 1,3-diklor-2-metyl-4-nitrobensen
LEDER CC1=C(Cl)C=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-3-nitrotoluene
Smältpunkt 53 °C till 55 °C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2259855
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 206.03
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.