Läs mer
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15444137
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15444137 5 g 5g
15434137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31539.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1092461-13-6
Molekylformel C8H6Cl2F3N
Molekylvikt (g/mol) 244.04
MDL-nummer MFCD11519352
InChI-nyckel NDXOPDUEXPJASP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzylamine, 1-2,6-dichloro-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzylamine, jrd, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl phenyl methylamine
PubChem CID 57365252
IUPAC-namn [2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
LEDER NCC1=C(Cl)C=CC(=C1Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Brytningsindex 1.5155
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 244.04
Procent renhet 97%