Läs mer
2,6-diklor-3-(trifluormetyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344386
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344386 250 mg 250mg
11334386 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20003.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 55304-75-1 | Molekylformel: C6H2Cl2F3N | Molekylvikt: 215,98 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55304-75-1
Molekylformel C6H2Cl2F3N
Molekylvikt (g/mol) 215.98
MDL-nummer MFCD00042245
InChI-nyckel UPWAAFFFSGQECJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl-pyridine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl pyridine, puriss, pubchem9238, acmc-20a2ib, 2,6-dichloro-5-trifluoromethylpyridine
PubChem CID 1810337
IUPAC-namn 2,6-diklor-3-(trifluormetyl)pyridin
LEDER FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Kokpunkt 194 °C till 196 °C
Brytningsindex 1.4845
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2810
Beilstein 1570287
Formel vikt 215.99
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.