Läs mer
2,6-diklor-4-(klormetyl)pyridin, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2, 6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 196.46 |
| Procent renhet | 95% |