Läs mer
2,6-diklor-4-(klormetyl)pyridin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10497622
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10497622 250 mg 250mg
10141172 1 g 1g
10758645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10497622 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00840CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 101990-72-1
Molekylformel C6H4Cl3N
Molekylvikt (g/mol) 196.455
InChI-nyckel UYBVOPLURVHJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-chloromethyl pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-chloromethyl, acmc-20dwvl, 2,6-dichloro-isonicotinyl chloride, 2,6-dichloro-4-chloromethyl-pyridine, 4-chloromethyl-2,6-dichloropyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-chloromethyl-9ci, pyridine,2,6-dichloro-4-chloromethyl
PubChem CID 2794626
IUPAC-namn 2,6-diklor-4-(klormetyl)pyridin
LEDER C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 196.46
Procent renhet 95%