Läs mer
2,6-diklor-4-fluorfenol, 98 %
Produktkod. 11473267
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473267 5 g 5g
11483267 25 g 25g
11493267 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16193.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 392-71-2 | C6H3Cl2FO | 180,987 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 392-71-2
Molekylformel C6H3Cl2FO
Molekylvikt (g/mol) 180.987
MDL-nummer MFCD00010675
InChI-nyckel BOJVIFKSTRCIRJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 94950
IUPAC-namn 2,6-diklor-4-fluorfenol
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Smältpunkt 47 °C till 51 °C
Kokpunkt 142 °C (100 mmHg)
Flampunkt 103 °C (217 °F)
Odör Fenolliknande
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2046856
Synonym phenol, 2,6-dichloro-4-fluoro, 2,6-dichloro-4-fluoro-phenol, pubchem2871, acmc-1ai43, 4-fluoro-2,6-dichlorophenol, bojvifkstrcirj-uhfffaoysa, phenol,2,6-dichloro-4-fluoro, attercop-chm at126185
Formel vikt 180.99
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.