Läs mer
2,6-Dichloro-4-fluorophenol, 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10227130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10227130 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 10227130 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 294300100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloro-4-fluorophenol
Namnnotering 99%
CAS 392-71-2
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 49°C to 52°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H3Cl2FO
Linjär formel Cl2C6H2(F)OH
MDL-nummer MFCD00010675
Kvantitet 10 g
Synonym phenol, 2,6-dichloro-4-fluoro, 2,6-dichloro-4-fluoro-phenol, pubchem2871, acmc-1ai43, 4-fluoro-2,6-dichlorophenol, bojvifkstrcirj-uhfffaoysa, phenol,2,6-dichloro-4-fluoro, attercop-chm at126185
InChI-nyckel BOJVIFKSTRCIRJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)F
IUPAC-namn 2,6-dichloro-4-fluorophenol
Molekylvikt (g/mol) 180.987
PubChem CID 94950
Formel vikt 180.99
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Shiny Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.