Läs mer
2,6-diklor-4-jodopyridin, 97 %
Produktkod. 11441540
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441540 5 g 5g
11431540 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441540 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26946.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 98027-84-0 | C5H2Cl2IN | 273,882 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98027-84-0
Molekylformel C5H2Cl2IN
Molekylvikt (g/mol) 273.882
MDL-nummer MFCD07368400
InChI-nyckel NGSKFMPSBUAUNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-iodo-pyridine, 2 6-dichloro-4-iodopyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-iodo, pubchem17648, 2,6 dichloro-4-iodo pyridine, 2,6-dichloro-4-iodopyridine,, 4-iodo-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-iodopyridine
PubChem CID 11737393
IUPAC-namn 2,6-diklor-4-jodpyridin
LEDER C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Smältpunkt 161 °C till 165 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 273.89
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.