Läs mer
2,6-Dichloro-4-methoxyaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichloro-4-methoxyaniline |
| CAS | 6480-66-6 |
| Molekylformel | C7 H7 Cl2 N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-11-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 2,6-dichloro-4-methoxyaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.04 |
| Formel vikt | 190.9905 |