Läs mer
2,6-diklor-4-nitroanilin, 95 %
Produktkod. 11425697
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425697 100 g 100g
11494060 25 g 25g
11435697 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24283.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-30-9 | C6H4Cl2N2O2 | 207,01 g/mol
Det används som färgämne, jordbruks- och farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som färgämne, jordbruks- och farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-30-9
Molekylformel C6H4Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 207.01
MDL-nummer MFCD00007677
InChI-nyckel BIXZHMJUSMUDOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloran, dicloran, allisan, botran, dcna, ditranil, batran, bortran, resisan, dcna fungicide
PubChem CID 7430
ChEBI CHEBI:27864
IUPAC-namn 2,6-diklor-4-nitroanilin
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Smältpunkt 185 °C till 192 °C
Kokpunkt 130 °C (2 mmHg)
Odör Igenkännbar
Kvantitet 100 g
Beilstein 1459581
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 207.02
Procent renhet 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dichloro-4-nitro
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.