Läs mer
2,6-diklor-4-nitroanilin, 95 %
Produktkod. 11435697
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435697 500 g 500g
11494060 25 g 25g
11425697 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24283.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-30-9 | C6H4Cl2N2O2 | 207,01 g/mol
Det används som färgämne, jordbruks- och farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som färgämne, jordbruks- och farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-30-9
Molekylformel C6H4Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 207.01
MDL-nummer MFCD00007677
InChI-nyckel BIXZHMJUSMUDOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloran, dicloran, allisan, botran, dcna, ditranil, batran, bortran, resisan, dcna fungicide
PubChem CID 7430
ChEBI CHEBI:27864
IUPAC-namn 2,6-diklor-4-nitroanilin
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Smältpunkt 185°C to 192°C
Kokpunkt 130°C (2 mmHg)
Odör Recognizable
Kvantitet 500 g
Beilstein 1459581
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 207.02
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.