Läs mer
2,6-diklor-4-nitroanilin (dikloran), TRC
Produktkod. 30137730
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137730 100 g
17958439 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD431750100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-30-9
Molekylformel C6 H4 Cl2 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 207.01
Synonym Aniline, 2,6-dichloro-4-nitro- (6CI,8CI), 2,6-Dichloro-4-nitrobenzenamine, 1-Amino-2,6-dichloro-4-nitrobenzene, 2,6-Dichloro-4-nitroaniline, 2,6-Dichloro-p-nitroaniline, 4-Nitro-2,6-dichloroaniline, AL 50, Allisan, Batran, Bortran, Botran, Botran 75B, Botran 75W, CNA, DCNA, DCNA (fungicide), Dichloran, Dichloran (amine fungicide), Dicloran, Ditranil, NSC 218, Resisan, U-2069
IUPAC-namn 2,6-diklor-4-nitroanilin
LEDER Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dicloran
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
Formel vikt 205.965