Läs mer
2,6-Dichloro-4-nitroanisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichloro-4-nitroanisole |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2NO3/c1-13-7-5(8)2-4(10(11)12)3-6(7)9/h2-3H,1H3 |
| Formel vikt | 220.9646 |