Läs mer
2,6-diklor-4-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11426240
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426240 5 g 5g
11416240 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11426240 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27131.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25194-01-8
Molekylformel C5H2Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 192.983
MDL-nummer MFCD05670545
InChI-nyckel BZYQSSVTQJTUDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-nitro-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-nitro, 2 6-dichloro-4-nitropyridine, ksc555c7j, 4-nitro-2,6-dichloro-pyridine, pyridine,2,6-dichloro-4-nitro, 2,6-dichloro-4-nitropyridine
PubChem CID 3841070
IUPAC-namn 2,6-diklor-4-nitropyridin
LEDER C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Smältpunkt 94°C to 98°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 192.99
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.