Läs mer
2,6-diklor-4-pyridinetanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2NO/c7-5-1-4(3-10)2-6(8)9-5/h1-2,10H,3H2 |
| Formel vikt | 176.97 |