Läs mer
(2,6-diklor-4-pyridyl)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10730514
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10730514 1 g 1g
10166962 250 mg 250mg
10614205 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10730514 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF01034DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 101990-69-6
Molekylformel C6H5Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 178.012
MDL-nummer MFCD00052638
InChI-nyckel YDGJTFCKLFLWFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloropyridine-4-methanol, 2,6-dichloropyridin-4-yl methanol, 2,6-dichloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2,6-dichloro-4-pyridyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2,6-dichloro, 4-pyridinemethanol,2,6-dichloro, 2,6-dichloro-4-pyridinyl methanol, 2,6-dichloro-pyridin-4-yl-methanol, 2,6-dichloro-4-pyridinemethanol, acmc-209zae
PubChem CID 2794840
IUPAC-namn (2,6-diklorpyridin-4-yl)metanol
LEDER C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2, 6-Dichloro-4-pyridyl)methanol
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178.02
Procent renhet 95%