Läs mer
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| CAS | 99479-66-0 |
| Molekylformel | C7H4Cl2F3NO |
| MDL-nummer | MFCD00190128 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | NC1=C(Cl)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.01 |
| Procent renhet | 95% |