Läs mer
2,6-diklor-4-(trifluormetoxi)anilin, 96 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11995221 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11995221 5 g 5g
11985221 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11995221 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442300050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 99479-66-0
Molekylformel C7H4Cl2F3NO
Molekylvikt (g/mol) 246.01
MDL-nummer MFCD00190128
InChI-nyckel FKISQWQHZULEEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem8461, acmc-209scs, 3.5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 3,5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 3,5-dichloro-4-aminotrifluoromethoxy benzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy benzenamine
PubChem CID 688247
IUPAC-namn 2,6-diklor-4-(trifluormetoxi)anilin
LEDER NC1=C(Cl)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 32 °C till 34 °C
Färg Brun till färglös
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 246.02
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver, lågsmältande fast eller kristallina nålar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.