Läs mer
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 24279-39-8 |
| Molekylformel | C7H4Cl2F3N |
| MDL-nummer | MFCD00052918 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.01 |
| Procent renhet | 98% |