Läs mer
2,6-diklor-4-(trifluormetyl)anilin, TRC
Produktkod. 30383928
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383928 10 g
30381365 25 g
30375217 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30383928 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43617010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24279-39-8
Molekylformel C7 H4 Cl2 F3 N
Molekylvikt (g/mol) 230.014
Synonym Toluidine, 2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro- (8CI), 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzenamine, 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline, 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride
IUPAC-namn 2,6-diklor-4-(trifluormetyl)anilin
LEDER Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2F3N/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2
Formel vikt 228.9673