Läs mer
2,6-diklor-4-(trifluormetyl)bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10497242
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10497242 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10293512 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10497242 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW01637DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 157021-61-9
Molekylformel C8H2Cl2F3N
Molekylvikt (g/mol) 240.006
MDL-nummer MFCD00220879
InChI-nyckel NCXSSFQXQAOREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 4-cyano-3,5-dichlorobenzotrifluoride, benzonitrile,2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, buttpark 14550-33, intermediates-zcf02189, ncxssfqxqaorem-uhfffaoysa, buttpark 145\50-33
PubChem CID 2736870
IUPAC-namn 2,6-diklor-4-(trifluormetyl)bensonitril
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)C#N)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 240.01
Procent renhet 97%