Läs mer
2,6-diklor-4-(trifluormetyl)nikotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10744583
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10744583 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10140702 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10744583 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03850DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 13600-42-5
Molekylformel C7HCl2F3N2
Molekylvikt (g/mol) 240.99
MDL-nummer MFCD00084977
InChI-nyckel WRXXBTBGBXYHSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl nicotinonitrile, 3-cyano-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 2,6-dichloro-3-cyano-4-trifluoromethylpyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, pubchem9225, buttpark 4357-39, ksc496s7t
PubChem CID 2736726
IUPAC-namn 2,6-diklor-4-(trifluormetyl)pyridin-3-karbonitril
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 241
Procent renhet 97%