Läs mer
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11480461
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480461 1 g 1g
11490461 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480461 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20013.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86398-94-9
Molekylformel C7H5Cl2F3N2
Molekylvikt (g/mol) 245.026
MDL-nummer MFCD00085001
InChI-nyckel FYOWOHMZNWQLFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenylhydrazine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2,6-dichloro-4-trifluoro methylphenylhydrozine, 1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, pubchem4487, 3,5-dichloro-4-hydrazinobenzotrifluoride, 2,6-dichloro4-trifluoromethylphenylhydrazine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenylhydrazine, 2,6-dichloro-4-trifluoro methylphenylhydrazine
PubChem CID 688223
IUPAC-namn [2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)NN)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Smältpunkt 57°C to 61°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 8319619
Formel vikt 245.03
Procent renhet 97%