Läs mer
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15279906 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15279906 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15279906 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454050010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 39890-98-7
Kokpunkt 70°C to 75°C (25.0 mmHg)
Flampunkt 85°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H2Cl2F3N
MDL-nummer MFCD00042246
Kvantitet 1 g
Synonym 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, 4-trifluoromethyl-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethylpyridine, acmc-1air6, abbypharma ap-30-1899, pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl
InChI-nyckel KVNQWVYYVLCZKK-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
IUPAC-namn 2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Molekylvikt (g/mol) 215.98
PubChem CID 520968
Formel vikt 215.99
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.