Läs mer
2,6-diklor-5-fluornikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10728825
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10728825 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10728825 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07724EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid
CAS 82671-06-5
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H2Cl2FNO2
Kvantitet 25 g
Synonym 2,6-dichloro-5-fluoronicotinic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-pyridine-3-carboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro, pubchem10943, acmc-1bluq, ksc448a5j, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinicacid
InChI-nyckel LTDGKGCHRNNCAC-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C(=O)O
IUPAC-namn 2,6-diklor-5-fluorpyridin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 209.985
PubChem CID 2733659
Formel vikt 209.99
Procent renhet 97%