Läs mer
2,6-Dichloro-7-deazapurine, 98+%
Produktkod. 15461329
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461329 5 g 5g
15451329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15461329 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64227.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 90213-66-4 | C6H3Cl2N3 | 188.011 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in DMSO, ethyl acetate and methanol. Slightly soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90213-66-4
Molekylformel C6H3Cl2N3
Molekylvikt (g/mol) 188.011
MDL-nummer MFCD08059278
InChI-nyckel GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l
PubChem CID 14116871
IUPAC-namn 2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
LEDER C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-7-deazapurine
Smältpunkt 247°C to 250°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,ethyl acetate and methanol. Slightly soluble in water.
Formel vikt 188.01
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.