Läs mer
2,6-Dichloro-7-deazapurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichloro-7-deazapurine |
| CAS | 90213-66-4 |
| Molekylformel | C6 H3 Cl2 N3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 2,4-dichloro- (ACI), 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 2,4-dichloro- (9CI), 2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine (ACI), 2,4-Dichloro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-1-2-9-5(3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H,9,10,11) |
| LEDER | Clc1nc(Cl)c2cc[nH]c2n1 |
| IUPAC-namn | 2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.01 |
| Formel vikt | 186.9704 |