Läs mer
2,6-Dichloro-7-methylpurine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15505976 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15505976 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15505976 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457440010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-7-methylpurine
CAS 2273-93-0
Smältpunkt 192.0°C to 195.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H4Cl2N4
Kvantitet 1 g
Synonym 2,6-dichloro-7-methyl-7h-purine, 7h-purine, 2,6-dichloro-7-methyl, purine, 2,6-dichloro-7-methyl, 2,6-dichlor-7-methyl-7h-purin, zlchem 60, pubchem9788, 5-26-11-00258 beilstein handbook reference, purine,6-dichloro-7-methyl, 2,6-dichloro-7-methyl-purin, 2,6-dichloro-7-methyl-purine
InChI-nyckel HVMUWHZAZGTMJK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C=NC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl
IUPAC-namn 2,6-dichloro-7-methylpurine
Molekylvikt (g/mol) 203.03
PubChem CID 75281
Formel vikt 203.03
Procent renhet 98%