missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,6-Dichloro-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichloro-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine |
| CAS | 20419-68-5 |
| Molekylformel | C10H10Cl2N4O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,6-Dichloro-9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purine, NSC 112526 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10Cl2N4O/c11-8-7-9(15-10(12)14-8)16(5-13-7)6-3-1-2-4-17-6/h5-6H,1-4H2 |
| LEDER | Clc1nc(Cl)c2ncn(C3CCCCO3)c2n1 |
| IUPAC-namn | 2,6-dichloro-9-(oxan-2-yl)purine |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.12 |
| Formel vikt | 272.0232 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?