Läs mer
2,6-Dichloro-Alpha-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)benzeneacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)benzeneacetamide |
| CAS | 112206-56-1 |
| Molekylformel | C17H11Cl3N4O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11Cl3N4O3/c18-9-3-1-8(2-4-9)14(16(21)26)15-11(19)5-10(6-12(15)20)24-17(27)23-13(25)7-22-24/h1-7,14H,(H2,21,26)(H,23,25,27) |
| LEDER | NC(=O)C(c1ccc(Cl)cc1)c2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O |
| IUPAC-namn | 2-(4-chlorophenyl)-2-[2,6-dichloro-4-(3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.65 |
| Formel vikt | 423.9897 |