Läs mer
2,6-diklor-alfa-(4-klorofenyl)-4-nitrobensenacetonitril, TRC
Produktkod. 30384977
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30384977 50 g
1 options
Produktkod. 30384977 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43413550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzeneacetonitrile
CAS 103317-59-5
Molekylformel C14H7Cl3N2O2
Kvantitet 50 g
Synonym Benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-nitro-, 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzeneacetonitrile, (RS)-(4-Chlorophenyl)(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)acetonitrile
InChI formel InChI=1S/C14H7Cl3N2O2/c15-9-3-1-8(2-4-9)11(7-18)14-12(16)5-10(19(20)21)6-13(14)17/h1-6,11H
LEDER [O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)c1
IUPAC-namn 2-(4-klorofenyl)-2-(2,6-diklor-4-nitrofenyl)acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 341.58
Formel vikt 339.9573