missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)benzeneacetonitrile, TRC

Produktkod. 30137001
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137001 500 mg
30008302 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD289180500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 85823-22-9
Molekylformel C14 H8 Cl3 N
Molekylvikt (g/mol) 296.58
Synonym Benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)-, 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)benzeneacetonitrile, (RS)-(4-Chlorophenyl)(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile, (RS)-2-(4-Chlorophenyl)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile, Trichlorodiphenyl acetonitrile
IUPAC-namn 2-(4-chlorophenyl)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile
LEDER Clc1ccc(cc1)C(C#N)c2c(Cl)cccc2Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)benzeneacetonitrile
Analyt- eller komponentnamn 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)benzeneacetonitrile
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C14H8Cl3N/c15-10-6-4-9(5-7-10)11(8-18)14-12(16)2-1-3-13(14)17/h1-7,11H
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 294.9722
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.