Läs mer
2,6-diklor-N-(2,6-dimetylfenyl)hexanamid, TRC
Produktkod. 30137885
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137885 250 mg
30011270 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137885 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD434225250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1037184-07-8
Molekylformel C14 H19 Cl2 N O
Molekylvikt (g/mol) 288.21
Synonym (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide, Bupivacaine Hydrochloride Imp. D (EP)
IUPAC-namn 2,6-diklor-N-(2,6-dimetylfenyl)hexanamid
LEDER Cc1cccc(C)c1NC(=O)C(Cl)CCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide
Kvantitet 250 mg
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C14H19Cl2NO/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)17-14(18)12(16)8-3-4-9-15/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,17,18)
Formel vikt 287.0844
Procent renhet >95%