missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,6-Dichloro-N-[2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl]-3-pyridinecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichloro-N-[2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl]-3-pyridinecarboxamide |
| CAS | 1798004-92-8 |
| Molekylformel | C12H8Cl3N3O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl3N3O/c1-6-4-5-16-11(15)9(6)18-12(19)7-2-3-8(13)17-10(7)14/h2-5H,1H3,(H,18,19) |
| LEDER | O=C(NC1=C(Cl)N=CC=C1C)C2=CC=C(Cl)N=C2Cl |
| IUPAC-namn | 2,6-dichloro-N-(2-chloro-4-methylpyridin-3-yl)nicotinamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.57 |
| Formel vikt | 314.97 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?