Läs mer
(2,6-Dichloro-phenyl)guanidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,6-Dichlorophenyl)guanidine |
| CAS | 39075-78-0 |
| Molekylformel | C7 H7 Cl2 N3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2,6-Dichloro-phenyl)guanidine, Guanidine, N-(2,6-dichlorophenyl)-, Guanidine, (2,6-dichlorophenyl)- (9CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)guanidine, (2,6-Dichlorophenyl)guanidine, 1-(2,6-Dichlorophenyl)guanidine, St 2075 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N3/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)12-7(10)11/h1-3H,(H4,10,11,12) |
| LEDER | NC(=Nc1c(Cl)cccc1Cl)N |
| IUPAC-namn | 2-(2,6-dichlorophenyl)guanidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.057 |
| Formel vikt | 203.002 |