Läs mer
2',6'-Dichloroacetophenone, 98%
Produktkod. 11302486
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302486 1 g 1g
11312486 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06348.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2040-05-3 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
2',6'-Dikloracetofenon är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 ,′6′ -Dikloracetofenon är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2040-05-3
MDL-nummer MFCD00016339
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',6'-Dichloroacetophenone
Smältpunkt 41°C to 44°C
Kokpunkt 176°C to 180°C (83 mmHg)
Molekylformel C11H14O
Kvantitet 1 g
Beilstein 2440104
Synonym 2',4',5'-trimethylacetophenone, 1-2,4,5-trimethylphenyl ethanone, 1-2,4,5-trimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4',5'-trimethyl, ethanone, 1-2,4,5-trimethylphenyl, 1-acetyl-2,4,5-trimethylbenzene, acmc-20aofe, 2',5'-trimethylacetophenone, 2,4,5-trimethyl-acetophenone, acetophenone,4',5'-trimethyl
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel GENBEGZNCBFHSU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C=C1C(=O)C)C)C
IUPAC-namn 1-(2,4,5-trimetylfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 162.23
PubChem CID 74878
Formel vikt 189.04
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.