Läs mer
2,6-Dichloroaniline-3,4,5-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichloroaniline-3,4,5-d3 |
| CAS | 77435-48-4 |
| Molekylformel | C6 D3 H2 Cl2 N |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Benzen-3,4,5-d3-amine, 2,6-dichloro- (9 CI), 2,6-Dichlorobenzen-3,4,5-d3-amine, 2,6-Dichloroaniline-3,4,5-d3, 2,6-Dichloroaniline-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3 H,9H2/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(N)c(Cl)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,6-dichloro-3,4,5-trideuterioaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.0351 |
| Formel vikt | 163.9987 g/mol |
| Visa mer |