missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,6-Dichloroaniline-3,4,5-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichloroaniline-3,4,5-d3 |
| CAS | 77435-48-4 |
| Molekylformel | C6 D3 H2 Cl2 N |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | Benzen-3,4,5-d3-amine, 2,6-dichloro- (9CI), 2,6-Dichlorobenzen-3,4,5-d3-amine, 2,6-Dichloroaniline-3,4,5-d3, 2,6-Dichloroaniline-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2/i1D,2D,3D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(Cl)c(N)c(Cl)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,6-dichloro-3,4,5-trideuterioaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.0351 |
| Formel vikt | 163.9987 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?