Läs mer
2,6-dikloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11419433
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419433 500 g 500g
11499423 25 g 25g
11409433 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419433 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12320.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 608-31-1 | C6H5Cl2N | 162.01 g/mol
2,6-dikloranilin används i läkemedelsindustrin för syntes av antibakteriella medel av lomefloxacin, Lee urinsyra och klonidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,6-dikloranilin används inom läkemedelsindustrin för syntes av antibakteriella medel av lomefloxacin, Lee urinsyra och klonidin.
Löslighet Löslig i vatten (1,6 g
/L vid 20 C), dimetylsulfoxid °och metanol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 608-31-1
Molekylformel C6H5Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 162.01
MDL-nummer MFCD00007675
InChI-nyckel JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzenamine, 2,6 dichloraniline, 2,6-dichloro aniline, 2,6-dichloranilin, 2,6-dichloro-phenylamine, 2,6-dichlorophenylamine, 2,5-dichlorobenzoic acid pestanal, clonidine impurity c, 2,6-dichloro-aniline
PubChem CID 11846
ChEBI CHEBI:46630
IUPAC-namn 2,6-dikloranilin
LEDER NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloroaniline
Smältpunkt 37°C to 40°C
Densitet 1.28
Kokpunkt 97°C (5 mmHg)
Flampunkt 118°C (244°F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3442
Beilstein 775084
Löslighetsinformation Soluble in water (1.6g/L at 20°C),dimethyl sulfoxide and methanol.
Formel vikt 162.02
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.