Läs mer
2,6-dikloranilin, Mikromol™
Beskrivning
2,6-dikloranilin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichloroaniline |
| CAS | 608-31-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,6-Dichloroaniline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H5 Cl2 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Clonidine Hydrochloride Imp. C (EP), Clonidine Imp. C (EP), 2,6-Dichloroaniline, Clonidine Hydrochloride Impurity C, Clonidine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2 |
| LEDER | Nc1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC-namn | 2,6-dikloranilin |
| Visa mer |