Läs mer
2,6-dikloranilin, Mikromol™
Produktkod. 30458985
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458985 4 x 25 mg
18013910 100 mg
18053800 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30458985 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0006.2100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,6-dikloranilin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloroaniline
CAS 608-31-1
Analyt- eller komponentnamn 2,6-Dichloroaniline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H5 Cl2 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Clonidine Hydrochloride Imp. C (EP), Clonidine Imp. C (EP), 2,6-Dichloroaniline, Clonidine Hydrochloride Impurity C, Clonidine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1c(Cl)cccc1Cl
IUPAC-namn 2,6-dikloranilin
Molekylvikt (g/mol) 162.02
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 160,9799 g/mol