missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,6-Dichloroaniline, TRC

Produktkod. 17929639
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17929639 5 g
30137468 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17929639 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4318055G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 608-31-1
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloroaniline
Formel vikt 160.9799
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
IUPAC-namn 2,6-dichloroaniline
Molekylformel C6 H5 Cl2 N
Molekylvikt (g/mol) 162.02
LEDER Nc1c(Cl)cccc1Cl
Synonym 2,6-Dichloroaniline, Clonidine Hydrochloride Imp. C (EP), 2,6-Dichlorophenylamine, 2,6-Dichlorobenzenamine

Specifikationer

Kvantitet 5 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.