Läs mer
2,6-Dichloroaniline, TRC
Produktkod. 30137468
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137468 50 g
17929639 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137468 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43180550G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 608-31-1
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloroaniline
Formel vikt 160.9799
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
IUPAC-namn 2,6-dichloroaniline
Molekylformel C6 H5 Cl2 N
Molekylvikt (g/mol) 162.02
LEDER Nc1c(Cl)cccc1Cl
Synonym 2,6-Dichloroaniline, Clonidine Hydrochloride Imp. C (EP), 2,6-Dichlorophenylamine, 2,6-Dichlorobenzenamine
Specifikationer
Kvantitet 50 g