Läs mer
2,6-diklorobenzaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichlorobenzaldehyde |
| CAS | 83-38-5 |
| Molekylformel | C7H4Cl2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | o,o'-Dichlorobenzaldehyde, NSC 7193 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H |
| LEDER | Clc1cccc(Cl)c1C=O |
| IUPAC-namn | 2,6-diklorobenzaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.01 |
| Formel vikt | 173.9639 |