Läs mer
2,6-Dichlorobenzaldoxim, 97 %
Produktkod. 11484060
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484060 5 g 5g
11470143 25 g 25g
11480143 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484060 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11351.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25185-95-9 | C7H5Cl2NO | 190,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25185-95-9
Molekylformel C7H5Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 190.02
MDL-nummer MFCD00013938
InChI-nyckel YBSXDWIAUZOFFV-ONNFQVAWSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzaldoxime, 2,6-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,6-dichlorobenzaloxime, 2,6-dichloro benzyloxime, z-2,6-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,6-dichlorophenyl hydroxyimino methane, z-n-2,6-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, z-2,6-dichlorobenzaldehydeoxime, e-n-2,6-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, e-2,6-dichlorobenzaldehyde oxime
PubChem CID 9581041
IUPAC-namn (NE)-N-[(2,6-diklorfenyl)metyliden]hydroxylamin
LEDER O\N=C\C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorobenzaldoxime
Smältpunkt 147 °C till 151 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2046662
Formel vikt 190.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.